Learn More
Tube capillaire en verre sodocalcique
Code produit 12807685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
100 mm
100 mm
Type de produit:
Tube capillaire
Tube capillaire, deux extrémités scellées
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Type de produit Conditionnement
12807685 100 mm Tube capillaire 100 pièces
12897675 100 mm Tube capillaire, deux extrémités scellées 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12807685 Fournisseur S Murray SAMCO Code fournisseur G119/02
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour déterminer le point de fusion. Les tubes capillaires en verre sodocalcique offrent une excellente rétention des échantillons pendant la centrifugation et se remplissent rapidement sans affecter l’intégrité des échantillons.
Utilisez ces tubes pour déterminer le point de fusion. Les tubes capillaires en verre sodocalcique offrent une excellente rétention d’échantillons pendant la centrifugation et se remplissent rapidement sans affecter l’intégrité des échantillons.
  • Tubes capillaires en verre sodocalcique
  • Diamètre extérieur de 1,8 à 2,0 mm
  • Épaisseur de paroi de 0,28 à 0,32 mm
  • Conditionnés en cartons tubulaires de 100
Spécification
Type de produit Tube capillaire
Longueur (métrique) du tube 100 mm