Learn More
Tube capillaire en verre sodocalcique
Code produit 12897675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du tube:
100 mm
100 mm
Type de produit:
Tube capillaire
Tube capillaire, deux extrémités scellées
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du tube Type de produit Conditionnement
12897675 100 mm Tube capillaire, deux extrémités scellées 100 pièces
12807685 100 mm Tube capillaire 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12897675 Fournisseur S Murray SAMCO Code fournisseur G119/32
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces tubes pour déterminer le point de fusion. Les tubes capillaires en verre sodocalcique offrent une excellente rétention des échantillons pendant la centrifugation et se remplissent rapidement sans affecter l’intégrité des échantillons.
Utilisez ces tubes pour déterminer le point de fusion. Les tubes capillaires en verre sodocalcique offrent une excellente rétention d’échantillons pendant la centrifugation et se remplissent rapidement sans affecter l’intégrité des échantillons.
  • Tubes capillaires en verre sodocalcique
  • Diamètre extérieur de 1,8 à 2,0 mm
  • Épaisseur de paroi de 0,28 à 0,32 mm
  • Conditionnés en cartons tubulaires de 100
Spécification
Type de produit Tube capillaire, deux extrémités scellées
Longueur (métrique) du tube 100 mm