Learn More
Brannan™ Densimètre en verre sodocalcique
Code produit 12899197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12899197 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12899197 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/404/0
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étalonné pour une utilisation à 20°C. Le densimètre en verre sodocalcique Brannan™ est gradué pour mesurer la densité / la densité relative.
Étalonné pour une utilisation à 20°C. Le densimètre en verre sodocalcique Brannan™ est gradué pour mesurer la densité relative/la gravité spécifique.
Densimètre à usage général étalonné pour une utilisation à 20°C. Gradué pour mesurer la densité / la densité relative.
  • Pour une tension superficielle de 0,700 à 0,800 g/ml.
  • Charge par balle
  • Longueur de 250 mm
  • Subdivision d’échelle 0,002
  • Précision de ± 0,002 g/ml.
Spécification
Type Densimètre
Précision 0,002 g/ml
Incréments 0,002 g/ml
Longueur (métrique) 250 mm
Densité (métrique) 1,00 à 1,100 g/ml
À utiliser avec (application) Le densimètre est gradué pour mesurer la densité relative
Plage de densité relative 1 à 1,1 g/ml
Temperature of Standardization 20 °C