Learn More
Brannan™ Hydromètre-télémètre en verre sodocalcique
Code produit 12831428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
320 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12831428 320 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12831428 Fournisseur Brannan™ Code fournisseur 10/550/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.65€
    16.22€ / 1 pièces
    Économisez 1.43€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Trouvez le densimètre adapté à vos besoins. Le densimètre-télémètre en verre sodocalcique Brannan™ est fréquemment utilisé pour faciliter la sélection du densimètre adapté aux dosages précis ultérieurs.
Convient aux mesures moins précises et est fréquemment utilisé pour faciliter la sélection du densimètre adapté aux dosages précis ultérieurs.
Spécification
Précision ±0,02 g/ml
Incréments 0,01 g/ml
Longueur (métrique) 320 mm
Plage de densité relative 0,70 à 2,00 g/ml
Temperature of Standardization 15,6°C