Learn More
Marienfeld Superior™ Microbilles en verre sodocalcique
Code produit 10119872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
5 mm
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10119872 5 mm 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10119872 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 4901005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.10€
    22.25€ / 1kg
    Économisez 11.85€
    34% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Marienfeld Superior™ Billes de verre pour le mélange et le broyage
  • En verre sodocalcique
  • Solide et poli
  • Conditionnés en sachets de 500 g ou 1 kg.
  • Disponibles dans différents diamètres
Spécification
Type Billes
Matériau Verre sodocalcique
Diamètre (métrique) 5 mm
À utiliser avec (équipement) Pour mélanger ou moudre
Quantité 1 kg