Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Code produit 15822275 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
35 mm
50 mm
Diamètre (métrique):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Conditionnement:
1000 pièces
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
15822275 30 mm 6,5 mm 300 pièces
15852275 35 mm 8 mm 300 pièces
15832275 50 mm 7,5 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15822275
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d’air piégées.
  • Utilisé en microbiologie
  • Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
  • Le tube sans rebord facilite l’exécution
  • Épaisseur de paroi : 0,65mm
Spécification
Longueur (métrique) 30 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 300 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 6,5 mm