Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre sodocalcique Durham
Code produit 15852275 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
35 mm
50 mm
Diamètre (métrique):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Conditionnement:
1000 pièces
300 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
15852275 35 mm 8 mm 300 pièces
15832275 50 mm 7,5 mm 1000 pièces
15822275 30 mm 6,5 mm 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15852275
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Détecte la production de gaz par les microorganismes. Les tubes à essai en verre sodocalcique Durham Fisherbrand™ permettent de visualiser les bulles d’air piégées.
  • Utilisé en microbiologie
  • Remplissez le Durham avec la solution et insérez-le à l’envers dans un deuxième tube
  • Le tube sans rebord facilite l’exécution
  • Épaisseur de paroi : 0,65mm
Spécification
Description Tube à essai
Longueur (métrique) 35 mm
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 300/boîte
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 8 mm
Type de produit Tube Durham