Learn More
Fisherbrand™ Entonnoir en verre sodocalcique
Code produit 11552423 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
75mm
100mm
Longueur (métrique) du tube:
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
70mm
100mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Longueur (métrique) du tube Conditionnement
11552423 75mm 70mm 1 pièce
11562423 100mm 100mm 1 pièce
11512423 45 mm 45 mm 1 pièce
11522423 50 mm 50 mm 1 pièce
11532423 55mm 55mm 1 pièce
11542423 60 mm 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11552423
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Entonnoir en verre sodocalcique uni. L’entonnoir en verre sodocalcique Fisherbrand™ est idéal pour les liquides dans les applications de laboratoire.
Entonnoir en verre lisse fabriqué en verre sodocalcique.
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 75mm
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) du tube 70mm