Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord
Code produit 15822265 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
Longueur (métrique):
75 mm
125 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15822265 12 mm 75 mm 100 pièces
15862265 16 mm 125 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15822265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.50€
    13.27€ / 100 pièces
    Économisez 8.23€
    38% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Fabrication en verre sodocalcique avec structure à paroi moyenne. Les tubes à essai en verre sodocalcique à paroi moyenne sans rebord Fisherbrand™ sont idéals pour les applications générales d’agitation et de laboratoire.
  • Caractéristiques : parois moyennes sans rebord
  • À utiliser pour : performances bactériologiques
  • Conformité : ISO 4142
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Diamètre (métrique) 12 mm