Learn More
BRAND™ Pipettes Pasteur en verre sodocalcique
Code produit 15212699 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
225 mm
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15212699 225 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15212699 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 747720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.15€
    81.25€ / 1000 pièces
    Économisez 25.90€
    24% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriquées en verre sodocalcique et conformes aux normes ISO 7712. Les pipettes Pasteur en verre sodocalcique BRAND™ comprennent une pointe capillaire longue et étirée, parfaite pour le transfert de petits volumes de solutions aqueuses. L’extrémité d’aspiration avec étranglement conçu pour accueillir un bouchon en coton permet la filtration de petites quantités.
  • Fabriquées en verre sodocalcique.
  • Conforme aux normes ISO 7712.
  • La pointe capillaire longue et étirée est parfaite pour le transfert de petits volumes de solutions aqueuses.
  • L’extrémité d’aspiration avec étranglement conçu pour accueillir un bouchon en coton permet la filtration de petites quantités.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 7712
Diamètre (métrique) externe 7 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 1000/boîte
Type de pointe Capillaire
Volume (métrique) 2 ml
Longueur (métrique) 225 mm
Type Pipette Pasteur