Learn More
BRAND™ Boîtes de Pétri en verre sodocalcique
Code produit 10400873 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Conditionnement:
10 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
10400873 150 mm 25 mm 10 pièces
10624552 100 mm 15 mm 10 pièces
10019880 40 mm 12 mm -
10450293 60 mm 15 mm 10 pièces
10315571 80 mm 15 mm 10 pièces
10039890 100 mm 20 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10400873 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 455751
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaites pour les applications de culture microbienne ou de culture cellulaire, ces boîtes de Petri en verre sodocalcique offrent une excellente qualité de verre et de fabrication.
  • La boîte et le couvercle sont plats à l’intérieur et l’extérieur
  • Absence de bulles et de traces
  • Les bords coupés sont polis au feu
  • Conviennent à une exposition à des produits chimiques de courte durée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Type Boîte de Pétri
Bords Bords coupés polis au feu
Hauteur (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) 150 mm