Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture en verre sodocalcique Kimble Chase™
Description
- Couvercle avec rebord
- Non marqué
- En verre sodocalcique transparent
- Fond uniforme
- Jetable
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Conditionnement | 200/boîte |
| Diamètre (métrique) | 11 mm |
| Type de produit | Tube à essai |