Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai de culture en verre sodocalcique Kimble Chase™
Code produit 11823370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Diamètre (métrique):
6,5 mm
10 mm
11,5 mm
12 mm
12 mm
13 mm
16 mm
18 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
11823370 160 mm 16 mm 250 pièces
11852393 75 mm 11,5 mm 250 pièces
11893360 100 mm 12 mm 250 pièces
11387554 100 mm 13 mm 250 pièces
11883360 75 mm 12 mm 250 pièces
11813370 100 mm 16 mm 250 pièces
11843370 180 mm 18 mm 100 pièces
11873360 75 mm 10 mm 250 pièces
11863360 50 mm 6,5 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11823370 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur A416016000711
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les tubes à essai de culture cellulaire en verre sodocalcique pour analyser le matériel de culture cellulaire qui est essentiel aux diagnostics et à l’expérimentation.
  • Verre sodocalcique
  • Fond rond
  • X 250
Spécification
Type de conception Fond rond
Description Tube à essai
Longueur (métrique) 160 mm
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 250/boîte
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm