Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre sodocalcique
Code produit 14871582 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
9 ml
10 ml
13.5 ml
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
14871582 13.5 ml 100 pièces
14861582 10 ml 100 pièces
14891582 9 ml 100 pièces
14831582 3 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 14871582
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Utilisez ces flacons pour un mélange général et des travaux de laboratoire simples. Les flacons en verre sodocalcique résistent à un réchauffement modéré (par exemple, dans un bain-marie).
  • Flacons transparents à fond plat
  • Livrés avec des bouchons en polythène
  • Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Diamètre (métrique) interne 19 mm
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) 13.5 ml
Comprend Bouchon poussoir
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon poussoir
Quantité 100 paquet
Hauteur (métrique) 75 mm