Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Volume (métrique) | 9 ml |
| Comprend | Bouchon poussoir |
| Nb par paquet | 100 |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Type de bouchon | Bouchon poussoir |
| Quantité | 100 paquet |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |