Learn More
Fisherbrand™ Flacons en verre sodocalcique
Code produit p-8008559 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
9 ml
10 ml
13.5 ml
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
14861582 10 ml 100 pièces
14891582 9 ml 100 pièces
14831582 3 ml 100 pièces
14871582 13.5 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 14861582
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces flacons pour un mélange général et des travaux de laboratoire simples. Les flacons en verre sodocalcique résistent à un réchauffement modéré (par exemple, dans un bain-marie).
  • Flacons transparents à fond plat
  • Livrés avec des bouchons en polythène
  • Disponible en plusieurs tailles
Specifications
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) 10 ml
Comprend Bouchon poussoir
Nb par paquet 100
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon poussoir
Quantité 100 paquet
Hauteur (métrique) 75 mm