Learn More
BRAND™ Verres de montre en verre sodocalcique
Code produit 10389901 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10389901 100 mm 10 pièces
10771572 125 mm 10 pièces
10313031 150 mm 10 pièces
10079980 60 mm 10 pièces
10273391 90 mm 10 pièces
10588831 200 mm 10 pièces
10558401 70 mm 10 pièces
10455771 80 mm 10 pièces
15201489 50 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10389901 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 150050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28037
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion.
  • Verre sodocalcique conforme à la norme DIN 12341
  • Bords rodés
  • Réduction de la tension pour minimiser les risques de dispersion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) 100 mm