Learn More
Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate, 98%, BLD Pharm™
Código de producto. 30996365
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
30996365 25 g 25g
30989940 100 g 100g
30990433 1 g 1g
30994292 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30996365 Proveedor BLD Pharm N.º de proveedor BD1249125g
 Restricted Item
Expédition estimée: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Especificaciones
CAS 521-24-4
Molecular Formula C10H5NaO5S
MDL Number MFCD00001700
Quantity 25 g
SMILES O=S(C1=CC(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=O)([O-])=O.[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 260.20
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Sodium 3,4-dioxo-3,4-dihydronaphthalene-1-sulfonate
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.