Learn More
Sodium gualenate, MedChemExpress
Description
Sodium gualenate (Guaiazulenesulfonate sodium) is a hydrophilic derivative of guaiazulene with excellent anti-inflammatory and wound-healing effects mainly used for the treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer and gastritis.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Sodium gualenate |
| CAS | 6223-35-4 |
| Color | Black |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C15H17NaO3S |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Guaiazulenesulfonate sodium |
| Solubility Information | DMSO : 30 mg/mL (99.88 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=C2C(C)=CC=C(C(C)C)C=C2C(C)=C1)(O[Na])=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 300.35 |
| Show More |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?