Learn More
Sodium nitrite solution, 0.2M, Solstice
Beskrivelse
Solstice's high-quality titration products cover the complete titration workflow and include:
- Solutions for volumetric titration (acids, bases, or salts)
- Buffers available as concentrates or ready-to-use
- Reagents for complexometry:
- Aminopolycarboxylic acids (EDTA/NTA analogs)
- Masking agents
- Indicators for volumetric and complexometric titrations
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 7632-00-0 |
| Physical Form | Liquid |
| Quantity | 1 L |
| Molecular Formula | NNaO2 |
| Linear Formula | NaNO2 |
| MDL Number | MFCD00011118 |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Synonym | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
| InChI Key | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].[O-]N=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?