Learn More
Sofosbuvir impurity L, MedChemExpress
Beschreibung
Sofosbuvir impurity L, an diastereoisomer of Sofosbuvir, is the impurity of Sofosbuvir. Sofosbuvir (PSI-7977) is an inhibitor of HCV RNA replication, demonstrates potent anti-hepatitis C virus activity.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Sofosbuvir impurity L |
| Color | Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C22H29FN3O10P |
| Quantity | 1 mg |
| SMILES | O=[P@@](N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)(OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@](F)(C)[C@H](N2C=CC(N(O)C2=O)=O)O1)OC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 545.45 |
| Formula Weight | 545.45 |
| Grade | Research |
| Physical Form | Solid |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?