Learn More
Tork Mouchoirs en papier doux pour le visage F1
Code produit 30245724 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
30245724 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30245724 Fournisseur Tork Code fournisseur 140280
Quantité Prix
1 3.51€ / 100 pièces
840 3.20€ / 100 pièces
En stock
Edge
Ajouter au panier
Le Tork Les mouchoirs en papier extra doux offrent une douceur exceptionnelle dans une jolie boîte plate et moderne pour le confort de vos invités. La boîte de mouchoirs en papier convient pour Tork Distributeur de mouchoirs en papier, pouvant être placé là où c'est nécessaire.
  • Réduisez l'encombrement et améliorez la satisfaction de vos clients grâce à cette boîte compacte de mouchoirs en papier pour les espaces de travail et les sanitaires.
  • Améliorez l'hygiène grâce au distributeur de mouchoirs un par un : les clients ne touchent que les mouchoirs qu'ils prennent.
  • Assurez confort et hygiène grâce à la résistance, l'absorption et la brillance de ces mouchoirs en papier.
  • Réduisez les peluches et facilitez la distribution grâce à l'insert protecteur d'ouverture de la boîte à mouchoirs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mouchoir en papier
Longueur (impériale) 8,19 in
Longueur (métrique) 20.8 cm
Largeur (impériale) 7,87 in
Largeur (métrique) 20 cm
Matériau Papier
Certifications/Conformité Etiqueta ecológica de la UE, FSC Crédito MIX, OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001, FSC Cadena de custodia
Couleur Blanc
Quantité d’emballage 100/Pk.
Épaisseur 2-ply