Learn More
Gilac™ Palette d'hygiène solide
Code produit 17918631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17918631 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918631 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G052221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.18€
    284.10€ / 1 pièces
    Économisez 140.08€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La palette hygiénique solide est conçue pour stocker les denrées alimentaires au niveau du sol. Convient à de nombreux usages.
  • Palette en plastique solide.
  • Pour stocker les denrées alimentaires au niveau du sol.
  • Convient à de nombreux usages.
  • Plateau lisse et solide pour un nettoyage facile.
  • Largeur des pieds : 10 cm.
  • Distance entre les 3 pieds (largeur de la palette) : 25 cm. Total : 80 cm
  • Longueur latérale des pieds : 19 cm
  • Longueur des pieds centraux : 14 cm
  • Distance entre les 3 pieds (longueur de la palette) : 34 cm. Total : 120 cm
  • Capacité de charge à l'arrêt : 4 500 kg
  • Capacité de charge en mouvement : 1 250 kg
  • Capacité de charge sur rack : 1 000 kg
Spécification
Type de produit Palet Aero Tote
Couleur Gris
Dimensions (L x l) 1200 x 800 mm
Hauteur (impériale) 6,3 in
Hauteur (métrique) 161 mm
Longueur (impériale) 47,2 in
Longueur (métrique) 1200 mm
Largeur (impériale) 31,5 in
Largeur (métrique) 800 mm