Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Code produit 11537093 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
28 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Longueur (métrique) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11537093 | 9 mm | 11,5 mm | 20 mm | 20 pièces |
| 11547093 | 10 mm | 12,5 mm | 20 mm | 20 pièces |
| 11587093 | 17 mm | 20,3 mm | 26 mm | - |
| 11557093 | 11 mm | 14 mm | 24 mm | - |
| 11597093 | 19 mm | 22,5 mm | 28 mm | 10 pièces |
| 11527103 | 25 mm | 28,5 mm | 28 mm | 10 pièces |
| 11537103 | 27 mm | 31 mm | 32 mm | 10 pièces |
| 11567103 | 33 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 5 pièces |
| 11597103 | 39 mm | 44,5 mm | 38,5 mm | 5 pièces |
| 11517113 | 43 mm | 49 mm | 42 mm | 2 pièces |
| 11537113 | 49 mm | 55 mm | 42 mm | 2 pièces |
| 11587083 | 4 mm | 5,8 mm | 14 mm | 50 pièces |
| 11547113 | 53 mm | 59,5 mm | 45,5 mm | 1 pièce |
| 11557113 | 57 mm | 64 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11567113 | 62 mm | 69 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11577113 | 67 mm | 74 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11507093 | 6 mm | 8 mm | 16 mm | 20 pièces |
| 11587113 | 71 mm | 78 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11597113 | 75 mm | 85 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11517093 | 7 mm | 9 mm | 16 mm | - |
| 11507123 | 79 mm | 89 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11517123 | 86 mm | 96 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11527123 | 92 mm | 102 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11537123 | 99 mm | 109 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11577083 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | 50 pièces |
| 10587064 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | 50 pièces |
| 11567093 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | 20 pièces |
| 10265114 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Code produit
11537093
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Utilisez le code promo 28509
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
9.14 EUR valable jusqu'au 2026-08-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28509" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 20 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 9 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 11,5 mm |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Bonde |