Learn More
- Home
- Products
- Bouchons et dispositifs de fermeture
- Bouchons
- Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Code produit 11557093 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
28 product options available for selection
| Code produit | Diameter (Metric) Bottom | Diamètre (métrique) supérieur | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 11557093 | 11 mm | 14 mm | 24 mm | - |
| 11547093 | 10 mm | 12,5 mm | 20 mm | 20 pièces |
| 11587093 | 17 mm | 20,3 mm | 26 mm | - |
| 11597093 | 19 mm | 22,5 mm | 28 mm | 10 pièces |
| 11527103 | 25 mm | 28,5 mm | 28 mm | 10 pièces |
| 11537103 | 27 mm | 31 mm | 32 mm | 10 pièces |
| 11567103 | 33 mm | 38,5 mm | 38,5 mm | 5 pièces |
| 11597103 | 39 mm | 44,5 mm | 38,5 mm | 5 pièces |
| 11517113 | 43 mm | 49 mm | 42 mm | 2 pièces |
| 11537113 | 49 mm | 55 mm | 42 mm | 2 pièces |
| 11587083 | 4 mm | 5,8 mm | 14 mm | 50 pièces |
| 11547113 | 53 mm | 59,5 mm | 45,5 mm | 1 pièce |
| 11557113 | 57 mm | 64 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11567113 | 62 mm | 69 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11577113 | 67 mm | 74 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11507093 | 6 mm | 8 mm | 16 mm | 20 pièces |
| 11587113 | 71 mm | 78 mm | 49 mm | 1 pièce |
| 11597113 | 75 mm | 85 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11517093 | 7 mm | 9 mm | 16 mm | - |
| 11537093 | 9 mm | 11,5 mm | 20 mm | 20 pièces |
| 11507123 | 79 mm | 89 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11517123 | 86 mm | 96 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11527123 | 92 mm | 102 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11537123 | 99 mm | 109 mm | 54 mm | 1 pièce |
| 11577083 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | 50 pièces |
| 10587064 | 3 mm | 4,5 mm | 12 mm | 50 pièces |
| 11567093 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | 20 pièces |
| 10265114 | 13 mm | 16 mm | 24 mm | 20 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
Code produit
11557093
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
| Dureté | 46/55 IRHD |
| Longueur (métrique) | 24 mm |
| Quantité | 20/boîte |
| Couleur | Gris |
| Diameter (Metric) Bottom | 11 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 14 mm |
| Matériau | Néoprène |
| Type de produit | Bonde |