Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en caoutchouc néoprène solides
Code produit 11597093 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3 mm
4 mm
6 mm
7 mm
9 mm
10 mm
11 mm
13 mm
17 mm
19 mm
25 mm
27 mm
33 mm
39 mm
43 mm
49 mm
53 mm
57 mm
62 mm
67 mm
71 mm
75 mm
79 mm
86 mm
92 mm
99 mm
Diamètre (métrique) supérieur:
4,5 mm
5,8 mm
8 mm
9 mm
11,5 mm
12,5 mm
14 mm
16 mm
20,3 mm
22,5 mm
28,5 mm
31 mm
38,5 mm
44,5 mm
49 mm
55 mm
59,5 mm
64 mm
69 mm
74 mm
78 mm
85 mm
89 mm
96 mm
102 mm
109 mm
Longueur (métrique):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
26 mm
28 mm
32 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 pièces
20 pièces
5 pièces
50 pièces
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diameter (Metric) Bottom Diamètre (métrique) supérieur Longueur (métrique) Conditionnement
11597093 19 mm 22,5 mm 28 mm 10 pièces
11547093 10 mm 12,5 mm 20 mm 20 pièces
11587093 17 mm 20,3 mm 26 mm -
11557093 11 mm 14 mm 24 mm -
11527103 25 mm 28,5 mm 28 mm 10 pièces
11537103 27 mm 31 mm 32 mm 10 pièces
11567103 33 mm 38,5 mm 38,5 mm 5 pièces
11597103 39 mm 44,5 mm 38,5 mm 5 pièces
11517113 43 mm 49 mm 42 mm 2 pièces
11537113 49 mm 55 mm 42 mm 2 pièces
11587083 4 mm 5,8 mm 14 mm 50 pièces
11547113 53 mm 59,5 mm 45,5 mm 1 pièce
11557113 57 mm 64 mm 49 mm 1 pièce
11567113 62 mm 69 mm 49 mm 1 pièce
11577113 67 mm 74 mm 49 mm 1 pièce
11507093 6 mm 8 mm 16 mm 20 pièces
11587113 71 mm 78 mm 49 mm 1 pièce
11597113 75 mm 85 mm 54 mm 1 pièce
11517093 7 mm 9 mm 16 mm -
11537093 9 mm 11,5 mm 20 mm 20 pièces
11507123 79 mm 89 mm 54 mm 1 pièce
11517123 86 mm 96 mm 54 mm 1 pièce
11527123 92 mm 102 mm 54 mm 1 pièce
11537123 99 mm 109 mm 54 mm 1 pièce
11577083 3 mm 4,5 mm 12 mm 50 pièces
10587064 3 mm 4,5 mm 12 mm 50 pièces
11567093 13 mm 16 mm 24 mm 20 pièces
10265114 13 mm 16 mm 24 mm 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Code produit 11597093
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de recherche en laboratoire.
  • Composé de caoutchouc néoprène
  • La dureté est de 46/55 IRHD
Specifica
À utiliser avec (application) Pour un usage en laboratoire
Dureté 46/55 IRHD
Longueur (métrique) 28 mm
Quantité 10/boîte
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 19 mm
Diamètre (métrique) supérieur 22,5 mm
Matériau Néoprène
Type de produit Bonde
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.