Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur Q705 avec sonde
Code produit 12931151 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
12931151 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12931151
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce sonicateur haute puissance pour tous les volumes d’échantillons et toutes les applications. Les sonicateurs Fisherbrand™ sont idéaux pour la rupture de cellules, la dispersion de nanoparticules, le cisaillement / l’immunoprécipitation de
  • 700 W
  • Commande à écran tactile
  • 10 mémoires programmables
  • Programmable de 1 seconde à 99 heures
  • Protection anti-surcharge
  • Surveillance de la température
  • Réglage de l’amplitude de 1 à 100 %
  • Volume de traitement de 0,2 ml à 1 L
Spécification
Tension 230 V
Alimentation électrique 230V, 50/60Hz
Puissance 700 W
Dimensions (L x l x H) 387 x 203 x 216 mm (15,25 x 8 x 8,5 in)
Modèle Q705
Fréquence 20 kHz