Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur 505 avec sonde
Code produit 12893543 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Fréquence:
20 kHz
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Fréquence
12893543 20 kHz
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12893543
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ce sonicateur haute puissance pour divers volumes d’échantillons et applications. Les sonicateurs avec sonde Fisherbrand™ sont idéaux pour la rupture de cellules, la dispersion de nanoparticules, l’homogénéisation et la préparation d’échant
  • 500 W
  • Programmable de 1 seconde à 10 heures
  • Protection anti-surcharge
  • Réglage de l’amplitude de 20 à 100 %
  • Volume de traitement de 0,2 à 500 ml
Spécification
Puissance 500 W
Poids (métrique) 7 kg
Fréquence 20 kHz