Learn More
Bandelin Electronic™ Bain à ultrasons en acier inoxydable Sonorex™
Code produit 10569141
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.9 L
1,8 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10569141 0.9 L -
10798211 1,8 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10569141 Fournisseur Bandelin Electronic™ Code fournisseur 329
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offre un nettoyage intense mais doux des pièces techniques. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Les bains à ultrasons de la série Super RK sont dotés de cuves et de boîtiers anti-gouttes en acier inoxydable.
Offre un nettoyage intense mais doux des pièces techniques. Bandelin Electronic™ Sonorex™ Les bain à ultrasons de la série Super RK comportent des réservoirs et des boîtiers résistants aux gouttes en acier inoxydable.
  • SweepTec™ pour l'oscillation permanente du champ sonore
  • Transducteurs LCT - fréquence de fonctionnement de 36 kHz
  • Toutes les unités ont un marquage CE
  • Niveau de protection IP 32
  • Minuterie de 1 à 15 minutes ou fonctionnement continu
  • Convient parfaitement à la verrerie technique, aux tamis d’analyse, aux instruments médicaux, aux pièces métalliques, aux composants électroniques, au dégazage, à l’émulsification et à la préparation d’échantillons
Spécification
Ampérage 0,2 A
Matériau Acier inoxydable
Tension 230 V
Capacité (métrique) 0.9 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 190 x 85 W x 60 mm (LxWxD)
À utiliser avec (application) Pour le nettoyage de la verrerie technique, de tamis de test, d’instruments médicaux, de pièces en métal, de composants électroniques, le dégazage, l’émulsion, la préparation des échantillons, l’accélération des réactions
Modèle RK 31