Learn More
Bel Art™ Plaque de contact / Rack pour boîtes de Pétri SP Scienceware™
Code produit 13383599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
10,47 x 6,49 x 7 po. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm)
13 x 8,25 x 7 po (33,02 x 21 x 17,78 cm)
À utiliser avec (équipement):
Boîtes de Petri de 10 cm et couvercles
Plaques de contact avec couvercle (72 mm de diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13383599 13 x 8,25 x 7 po (33,02 x 21 x 17,78 cm) Boîtes de Petri de 10 cm et couvercles 1 pièce
10566384 10,47 x 6,49 x 7 po. (26,6 x 16,5 x 17,8 cm) Plaques de contact avec couvercle (72 mm de diamètre) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13383599 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F189910000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.75€
    82.20€ / 1 pièces
    Économisez 10.55€
    11% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Transporte, incube et stocke en toute sécurité jusqu’à 60 plaques de contact avec couvercle (jusqu’à 72 mm de diamètre) ou 42 boîtes de Pétri avec couvercle (jusqu’à 100 mm de diamètre) pour simplifier le traitement des échantillons sur paillasse.
Transporte, incube et stocke en toute sécurité jusqu’à 60 plaques de contact avec couvercle (jusqu’à 72 mm de diamètre) ou 42 boîtes de Petri avec couvercle (jusqu’à 100 mm de diamètre) pour simplifier le traitement des échantillons sur paillasse.
  • Compatible avec les plaques de contact RODAC™ et BD™ ou les boîtes de Pétri et couvercles de 100 mm
  • Le rack est configuré en 6 colonnes avec des fentes d’accès par le bas pour faciliter le retrait des éléments en toute sécurité
  • Le séparateur central est doté d’une poignée intégrée avec un espace suffisant pour l’étiquetage
  • Il est possible d’empiler jusqu’à quatre racks et de les imbriquer pour éviter de les renverser par accident
  • Une petite base stable préserve l’espace sur la paillasse
  • En polypropylène blanc autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
  • Les racks sont livrés à plat et facilement assemblés
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Boîtes de Pétri
Matériau Polypropylène
Positions 42
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Boîtes de Petri de 10 cm et couvercles
Dimensions (L x l x H) 13 x 8,25 x 7 po (33,02 x 21 x 17,78 cm)
Longueur (métrique) 33,02 cm
Longueur (impériale) 13 po
Largeur (impériale) 8,25 po
Hauteur (impériale) 7 po
Comprend Séparateur central avec poignée
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm
Hauteur (métrique) 17,78 cm
Array 2 x 3
Largeur (métrique) 21 cm