Learn More
Bel-Art™ Protections de paillasse SP Scienceware™ LabMat™
Code produit 11367234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 20 po (610 x 508 mm)
50 pi x 20 po
Couleur:
Blanc
Orange
Description:
100 feuilles/boîte
Un seul rouleau, 50 pi
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Description Conditionnement
11367234 50 pi x 20 po Blanc Un seul rouleau, 50 pi 1 pièce
11342194 50 pi x 20 po Orange Un seul rouleau, 50 pi 1 rouleau
12918837 24 x 20 po (610 x 508 mm) Blanc 100 feuilles/boîte 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11367234 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F246750000
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure. Les protections de paillasse Bel Art™ SP Scienceware™ Labmat™ peuvent être enroulées et jetées après contamination.
  • La surface supérieure très absorbante absorbe jusqu’à 420 ml/m2 d’eau, de colorants, de produits chimiques corrosifs et de solutions radioactives
  • Le support du film en polyéthylène flexible est antidérapant et empêche le trempage de la plupart des solutions
  • Coupe à la bonne dimension facile à l’aide de ciseaux ou d’un cutter de sécurité Scienceware™ (réf. 21012--0000)
  • À enrouler et jeter dans un conteneur de déchets adapté après contamination
  • Sélectionnez l’orange pour identifier toute utilisation avec des matières présentant un risque biologique
Spécification
Type de produit Protection de paillasse
Matériau Polyéthylène
Absorbance 400 mL/ m²
Longueur (impériale) 50 pieds
Longueur (métrique) 15,2 m
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 508 mm
Dimensions (L x l) 50 pi x 20 po
Couleur Blanc
Description Un seul rouleau, 50 pi
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Simplifie le nettoyage et protège les surfaces de travail contre les taches, les déversements et l’usure