Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Portoirs à tubes à essai autoclavables
Description
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée. Bonne alternative aux supports à câbles, avec des avantages de prix et d’épargne d’espace par rapport aux autres supports en plastique.
- Conviennent à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du bain-marie pour répondre aux besoins d’un usage quotidien en laboratoire
- Plus lourds que l’eau afin de rester stables lorsqu’ils sont immergés, même en cas d’agitation
- Stockés à plat pour économiser de l’espace, ils s’assemblent rapidement et facilement
- Dotés d’une grille de rangées avec numéros et lettres pour l’identification des tubes
- Le dispositif de verrouillage des pieds facilite l’empilement
- Le polypropylène robuste est autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F).
- Les racks ronds s’adaptent au bécher de 1 000 ml et comprennent une poignée amovible et à clipser pour faciliter la récupération
- Les étagères rectangulaires mesurent 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 in). et comportent des plaques d'extrémité pour l'étiquetage
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (13 à 16 mm) |
| Matériau | Polypropylène |
| Positions | 60 |
| Forme | Rectangulaire |
| Empilables | Oui |
| Stérilité | Non stérile |
| Dimensions (L x l x H) | 9,68 x 4,09 x 2,51 in (24,59 x 10,4 x 6,4 cm) |
| Longueur (métrique) | 24,59 cm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?