Learn More
Bel Art™ No-Wire™ Portoirs à tubes à essai autoclavables
Code produit 10625455 Tous les produits SP Scienceware Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Rouge
Positions:
21
24
40
60
90
Conditionnement:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Positions unitSize
10625455 Blanc 40 1 pièce
10378084 Bleu 40 1 pièce
10646195 Blanc 90 1 pièce
15191395 Rouge 24 -
15254453 Rouge 60 1 pièce
15244453 Bleu 60 1 pièce
10646005 Rouge 90 1 pièce
10476349 Blanc 60 1 pièce
11328643 Rouge 21 1 pièce
10206684 Bleu 90 1 pièce
10504904 Blanc 21 1 pièce
12652966 Bleu 21 1 pièce
11388633 Blanc 24 1 pièce
12662966 Rouge 40 1 pièce
10227263 Bleu 24 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10625455 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F187450002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée. Une excellente alternative aux étagères métalliques, avec des avantages en termes de prix et d'espace par rapport aux autres étagères en plastique.
Les racks submersibles pour tubes à essai en PP coulent dans les bains-marie et restent stables même dans l’eau agitée. Bonne alternative aux supports à câbles, avec des avantages de prix et d’épargne d’espace par rapport aux autres supports en plastique.
  • Conviennent à une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du bain-marie pour répondre aux besoins d’un usage quotidien en laboratoire
  • Plus lourds que l’eau afin de rester stables lorsqu’ils sont immergés, même en cas d’agitation
  • Stockés à plat pour économiser de l’espace, ils s’assemblent rapidement et facilement
  • Dotés d’une grille de rangées avec numéros et lettres pour l’identification des tubes
  • Le dispositif de verrouillage des pieds facilite l’empilement
  • Le polypropylène robuste est autoclavable à la vapeur à 121 °C (250 °F).
  • Les racks ronds s’adaptent au bécher de 1 000 ml et comprennent une poignée amovible et à clipser pour faciliter la récupération
  • Les étagères rectangulaires mesurent 24,6 x 10,4 x 6,4 cm (9,7 x 4,1 x 2,5 in). et comportent des plaques d'extrémité pour l'étiquetage
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Tubes (16 à 20 mm)
Matériau Polypropylène
Positions 40
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
Dimensions (L x l x H) 9,68 x 4,09 x 2,51 in (24,59 x 10,4 x 6,4 cm)
Longueur (métrique) 24,59 cm
Longueur (impériale) 9,68 in
Largeur (impériale) 4,09 in
Hauteur (impériale) 2,51 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 20 mm
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 20 mm
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 6,4 cm
Array 4 x 10
Largeur (métrique) 10,4 cm