Learn More
Bel Art™ Poids annulaires en plomb pour flacons avec Vikem™ Revêtement vinyle
Code produit 10202541
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1.69 in
Diamètre (impériale) externe:
2,9 po
Poids (impériale):
0,15 lb
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Poids (impériale) Conditionnement
10202541 1.69 in 2,9 po 0,15 lb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10202541 Fournisseur Bel Art™ Code fournisseur F183070005
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Protège et stabilise la verrerie coûteuse. Poids annulaires en plomb pour flacons avec Vikem™ Le revêtement vinyle réduit la flottaison, les bris et les déversements de produits chimiques.
  • Stabilise la verrerie immergée dans des bains-marie ; réduit les flottements, la casse et les déversements de produits chimiques
  • Rouge vif Vikem revêtement vinyle
  • Résistant aux produits chimiques
  • Ne raye pas les flacons
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Capacité Flacons (125 à 500 ml)
Matériau Plomb enrobé de vinyle
Positions 1
Forme Anneau
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Flacons Erlenmeyer à col droit
Longueur (métrique) 76 mm
Diamètre (impériale) interne 1.69 in
Diamètre (impériale) externe 2,9 po
Diamètre (métrique) externe 7.6 cm
Poids (impériale) 0,15 lb
Poids (métrique) 237 g
Type de produit Poids de flacon à anneau de plomb
Diamètre (métrique) interne 4,3 cm
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 33 mm
Largeur (métrique) 76 mm