Learn More
Bel-Art™ Grattoirs, polyéthylène haute densité rigide
Code produit 10666351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) de la poignée:
25 cm
91 cm
183 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) de la poignée Conditionnement
10666351 183 cm 1 pièce
10470591 25 cm -
10750851 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10666351 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F368320000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.39€
    164.92€ / 1 pièces
    Économisez 77.47€
    31% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grattoirs lisses et résistants aux produits chimiques, utiles pour éliminer les résidus des filtres, nettoyer les récipients, mélanger et distribuer les solides dans les liquides, étaler les pâtes sur de grandes surfaces
  • En plastique PEHD moulé
  • La lame s'effile à partir de 9,5 mm (0,375 in). jusqu'au tranchant d'un ciseau
  • L'extrémité supérieure se prolonge dans une tige hexagonale de 35 mm (1,375 in). large
Spécification
Type de produit Grattoir lisse
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Rouge
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (impériale) de la poignée 72 in
Longueur (métrique) 15,2 cm
Longueur (métrique) de la poignée 183 cm
Matériau PE-HD
Largeur (impériale) 5 in
Largeur (métrique) 12,7 cm