Learn More
Bel-Art™ Super Polyfoil™ Flasque à rouler
Code produit 12319558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
102 mm
130 mm
203 mm
Largeur (métrique):
102 mm
130 mm
203 mm
Conditionnement:
100 feuilles
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12319558 102 mm 102 mm 100 pièces
12329558 130 mm 130 mm 100 pièces
11779445 130 mm 130 mm 100 pièces
12339558 203 mm 203 mm 100 feuilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12319558 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur F132000044
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.85€
    39.86€ / 100 pièces
    Économisez 2.99€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit une barrière chimiquement inerte permettant de couvrir les récipients destinés à l’autoclavage, à l’incubation ou au stockage. Bel Art™ Super Polyfoil™ La housse Flask Wrap se plie facilement et s'aplatit sans se froisser.
  • La couche hermoplastique est laminée sur une feuille de 1 mL d'épaisseur.
  • Se plie facilement ; s’aplatit sans s’enchevêtrer
  • Résistant aux perforations, aux déchirures et à la corrosion
  • Le film en polyester empêche la formation de petits orifices et résiste aux solvants organiques ainsi qu’aux agents caustiques
  • Conforme aux réglementations de la FDA régissant les applications à contact alimentaire direct
  • Vendu par paquet de 100
Spécification
Applications Pour les secteurs médicaux, de l’industrie et de la recherche
Longueur (impériale) 4 in
Certifications/Conformité FDA
Type de produit Feuille
Largeur (métrique) 102 mm
Longueur (métrique) 102 mm
Matériau Aluminium, polyester
Épaisseur 1mil