Learn More
Bel-Art™ Tubes RMN économiques à paroi mince à haut débit SP Scienceware™ Wilmad™, 5 mm de dia. ext.
Code produit 15398658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
178 mm
203 mm
Modèle:
Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-7-5
Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-8-5
Conditionnement:
Pack de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Modèle Conditionnement
15398658 178 mm Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-7-5 Pack de 5
15318668 203 mm Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-8-5 Pack de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Code produit 15398658 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000083
Expédition estimée: 27-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Il est déconseillé d’utiliser des bouchons avec des échantillons dissous dans du chloroforme-d ou de l’acétone-d6.
Conçus pour une utilisation de routine avec tous les spectromètres RMN, les tubes RMN Wilmad économiques s’adaptent parfaitement à n’importe quelle turbine d’agitation et présentent un bruit de fond RMN minime.
  • Tube d'échantillon économique de haute qualité, diamètre extérieur 5 mm.
  • Meilleure tolérance de diamètre extérieur du secteur et une épaisseur de paroi 30 % supérieure à celle des produits concurrents.
  • Un contrôle visuel et physique à 100 % garantit la qualité, notamment les dimensions physiques et les défauts de surface.
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • Bruit de fond RMN minimal
  • Fabriqué en verre borosilicaté ; répond aux normes ASTM Norme E438 Type 1 Classe B, reconnue comme N51A
  • Le refroidissement ou le chauffage de ces tubes peuvent entraîner leur rupture ; pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multinucléaires ou DNP, veuillez vous référer à Wilmad Tubes RMN de précision
  • Fabriqué dans un ISO 9001:2008 USA facilité
Spécification
Longueur (métrique) 178 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Tube à échantillon RMN économiques
Diamètre (métrique) externe 4,947±0,019 mm
Intensité de champ 100 MHz
À utiliser avec (application) Les tubes économiques sont recommandés uniquement pour les expériences utilisant de petites molécules organiques (poids moléculaire d’environ 500) à température ambiante uniquement.
Comprend Tube et bouchon jetable
Longueur (impériale) 7 in
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Quantité 5 / boîte
Modèle Wilmad WG-5MM-ÉCONOMIE-7-5