Learn More
Bel-Art™ Insert coaxial pour tubes d’échantillonnage RMN SP Scienceware™ Wilmad™
Code produit 15378678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15378678 50 mm 1 pièce
15368678 25 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15378678 Fournisseur Bel-Art™ Code fournisseur 660000095
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Détermine la susceptibilité magnétique et d’autres applications générales. L’insert coaxial Bel-Art SP Scienceware™ pour tubes à échantillons RMN est fabriqué à partir de verre Pyrex™, ce qui en fait un insert idéal pour les études à températu
  • La partie supérieure de chaque insert s'emboîte parfaitement dans les tubes RMN de précision à paroi mince de 5 mm de diamètre extérieur de Wilmad.
  • La tige est maintenue droite à 0,013 mm près.
  • Le tube extérieur doit être commandé séparément en fonction de l’intensité du champ magnétique
Spécification
À utiliser avec (équipement) Modèles de tubes à échantillons RMN 506-PP à 535-PP
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Insert de tube RMN
Description Capacité intérieure : 60 μL ; Capacité extérieure : 530 μL
Diamètre (métrique) externe 2 mm
Comprend Bouchon de tube extérieur et tube intérieur avec bouchon.
Modèle WGS-5BL