Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Description
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à encre solvante pour créer des étiquettes qui restent lisibles dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ Les rubans à étiquettes en papier résistent à l’humidité et à la plupart des solvants, et sont parfaites pour les applications à basse température.
- Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
- Se détachent sans laisser de résidu collant
- Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à une température maximale de 157 °C (315 °F) pendant 30 minutes ou °de 80 °C (176 °F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu'à -80 °C (-112 °F).
- Résiste à un cycle d'autoclavage à la vapeur °à 121 °C (250 °F) et à une irradiation gamma entre 13,0 et 45,0 kGy.
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type d’adhésif | Caoutchouc, Résine |
| Revêtement | PTFE |
| Couleur | Blanc, Jaune, Vert |
| Affichage | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Ruban adhésif |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Côtés imprimables | Haut |
| Print Technology | Jet d'encre |
| Show More |