Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs 10 x 100 mm
Code produit 11837653 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Conditionnement
11837653 1,5 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11837653
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec des plaques entaillées et ordinaires pour garantir un alignement correct et un coulage sans fuite.
  • Accessoire à utiliser avec le système d’électrophorèse sur 2 gels VERTI-GEL Mini
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système d’électrophorèse sur gel-2 Verti-Gel Mini
Type Espaceur 10 x 100 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 mm