Learn More
Eppendorf™ Joint d’étanchéité de rechange
Code produit 15100017 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bouchon étanche aux aérosols 400 ml
Couvercle de rotor
Couvercle de rotor S-24-11-AT
FA-45-48-11
Godet 750 ml / S-4-104
QuickLock couvercle de Rotor FA-45-48-11
Rotor A-2-DWP-AT
Rotor S-24-11-AT
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15100017 QuickLock couvercle de Rotor FA-45-48-11 5 pièces
13256609 Godet 750 ml / S-4-104 5 pièces
10580003 Bouchon étanche aux aérosols 400 ml -
13286609 FA-45-48-11 5 pièces
12803222 Rotor A-2-DWP-AT 2 pièces
15224546 Rotor S-24-11-AT 1 pièce
13206619 Couvercle de rotor 5 pièces
15214546 Couvercle de rotor S-24-11-AT 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15100017 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5409718002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    229.00€
    209.00€ / 5 pièces
    Économisez 20.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
  • Joint d’étanchéité de rechange pour couvercles de rotor
  • Disponibles pour une large gamme de produits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) QuickLock couvercle de Rotor FA-45-48-11
Comprend 5/boîte
Type de produit Joint d’étanchéité de rechange