Learn More
Buerkle™ Tête de pulvérisation de rechange pour flacon pulvérisateur Buerkle™
Code produit 13471379 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13471379 500 ml 1 pièce
11818000 250 ml 1 pièce
10452080 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 13471379 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03092050
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqués en PP et en PE. Les têtes de pulvérisation Buerkle™ pour flacon pulvérisateur sont équipées d’un pulvérisateur à levier avec buse réglable.
  • Fabriqués en polypropylène et en polyéthylène
  • Pompe à levier avec buse réglable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Blanc
Comprend Pulvérisateur à levier avec buse réglable
À utiliser avec (équipement) Flacon pulvérisateur de 500 ml
Type de produit Pulvérisateur à pompe à levier avec buse réglable