Learn More
Bochem™ Pince spéciale pour statif
Code produit 10106650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
de 0 à 70 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (métrique) de la poignée Conditionnement
10106650 de 0 à 70 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10106650 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 5562
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Offre une flexibilité d’utilisation. La pince pour statif spécial statif BOCHEM™ est en aluminium et en PVC.
  • 3 broches
  • Aluminium/PVC
Spécification
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) du bras 140 mm
Dimensions (métrique) de la poignée de 0 à 70 mm