Learn More
Spectrum™ Dispositifs de dialyse Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Code produit 11571160
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
0,1 à 0,5 kDa
0,5 à 1 kDa
100 kDa
1000 kDa
1 000 kd
20 kDa
3,5 à 5 kDa
300 kDa
300 kd
50 kDa
8 à 10 kDa
Code couleur:
Ambré
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rose
Rouge
Vert
Violet
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
160 mm
Conditionnement:
12 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Code couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11571160 100 kDa Bleu 50 mm 12 pièces
11531160 3,5 à 5 kDa Noir 50 mm 12 pièces
11541180 50 kDa Violet 160 mm 12 pièces
11561170 100 kDa Bleu 100 mm 12 pièces
11581160 300 kd Ambré 50 mm 12 pièces
11511160 0,1 à 0,5 kDa Vert 50 mm 12 pièces
11541160 8 à 10 kDa Jaune 50 mm 12 pièces
11551160 20 kDa Rouge 50 mm -
11581170 0,1 à 0,5 kDa Vert 160 mm 12 pièces
11591170 1000 kDa Rose 100 mm 12 pièces
11561160 50 kDa Violet 50 mm 12 pièces
11495829 8 à 10 kDa Jaune 160 mm 12 pièces
11571180 1000 kDa Rose 160 mm 12 pièces
11501170 0,1 à 0,5 kDa Vert 100 mm 12 pièces
11501180 0,5 à 1 kDa Orange 160 mm 12 pièces
11571170 300 kDa Ambré 100 mm -
11551170 50 kDa Violet 100 mm 12 pièces
11511170 0,5 à 1 kDa Orange 100 mm 12 pièces
11591160 1 000 kd Rose 50 mm 12 pièces
11561180 300 kDa Ambré 160 mm 12 pièces
11521160 0,5 à 1 kDa Orange 50 mm 12 pièces
11541170 20 kDa Rouge 100 mm 12 pièces
11521170 3,5 à 5 kDa Noir 100 mm 12 pièces
11531180 20 kDa Rouge 160 mm 12 pièces
11837271 8 à 10 kDa Jaune 100 mm 12 pièces
11827271 3,5 à 5 kDa Noir 160 mm 12 pièces
11551180 100 kDa Bleu 160 mm 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 11571160 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur G235035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00€
    184.00€ / 12 pièces
    Économisez 189.00€
    50% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prêt à l'emploi et jetable, Float-A-Lyzer G2 intègre des tubes à membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique dans un dispositif de dialyse préassemblé facile à utiliser et offrant une commodité optimale pour la dialyse de petits volumes (1 à 10 mL).
Prêt à l’emploi et jetable, Float-A-Lyzer Le G2 intègre un tube à membrane en ester de cellulose de qualité biotech (CE) dans un dispositif de dialyse pré-assemblage qui est facile à utiliser et qui offre une commodité ultime pour la dialyse à petit volume (1 à 10 ml)
Disponible en volumes de 1 mL, 5 mL et 10 mL. Le bouchon à vis refermable est codé par couleur pour 9 MWCO disponibles et offre un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale de l'échantillon avec une pipette jetable (incluse pour les formats 5 mL et 10 mL). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
  • Manipulation et protection contre les fuites supérieures
  • Bouchon à vis et pipette refermables pour un chargement facile et une récupération totale
  • Membrane avec un degré de pureté maximal, pas de métaux lourds et de sulfures
  • Minimise la dilution spécifique du volume
  • 9 MWCO allant de 100 à 1 000 000 Daltons
Spécification
Type de produit Float-A-Lyzer Dispositif de dialyse G2
MWCO 100 kDa
Membrane Ester de cellulose
Diamètre (impériale) de la membrane 0,39 po
Diamètre (impériale) supérieur 0,9 po
Diamètre (métrique) de la membrane 10 mm
Diamètre (métrique) supérieur 23 mm
Longueur (impériale) 1,9 po
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Code couleur Bleu
Contenus des kits Pipette jetable pour volumes de 5 à 10 ml, anneau flottant
Quantité 12/boîte
À utiliser avec (application) Dispositifs de dialyse de laboratoire prêts à l’emploi, membrane avec un degré de pureté maximal, caractéristiques de manipulation supérieures et meilleure étanchéité, capacité de récupération des échantillons de 95 à 98 %, parfaits pour la dialyse des protéines électroéluées ou des fractions chromatographiques