Learn More
- Home
- Products
- Réactifs pour l’analyse des protéines
- Dialyse et dessalage
- Fournitures générales pour dialyse
- Spectrum™ Dispositifs de dialyse Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Spectrum™ Dispositifs de dialyse Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2
Code produit 11581160| Code produit | MWCO | Code couleur | Longueur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 11581160 | 300 kd | Ambré | 50 mm | 12 pièces |
| 11571160 | 100 kDa | Bleu | 50 mm | 12 pièces |
| 11531160 | 3,5 à 5 kDa | Noir | 50 mm | 12 pièces |
| 11541180 | 50 kDa | Violet | 160 mm | 12 pièces |
| 11561170 | 100 kDa | Bleu | 100 mm | 12 pièces |
| 11511160 | 0,1 à 0,5 kDa | Vert | 50 mm | 12 pièces |
| 11541160 | 8 à 10 kDa | Jaune | 50 mm | 12 pièces |
| 11551160 | 20 kDa | Rouge | 50 mm | - |
| 11581170 | 0,1 à 0,5 kDa | Vert | 160 mm | 12 pièces |
| 11591170 | 1000 kDa | Rose | 100 mm | 12 pièces |
| 11561160 | 50 kDa | Violet | 50 mm | 12 pièces |
| 11495829 | 8 à 10 kDa | Jaune | 160 mm | 12 pièces |
| 11571180 | 1000 kDa | Rose | 160 mm | 12 pièces |
| 11501170 | 0,1 à 0,5 kDa | Vert | 100 mm | 12 pièces |
| 11501180 | 0,5 à 1 kDa | Orange | 160 mm | 12 pièces |
| 11571170 | 300 kDa | Ambré | 100 mm | - |
| 11551170 | 50 kDa | Violet | 100 mm | 12 pièces |
| 11511170 | 0,5 à 1 kDa | Orange | 100 mm | 12 pièces |
| 11591160 | 1 000 kd | Rose | 50 mm | 12 pièces |
| 11561180 | 300 kDa | Ambré | 160 mm | 12 pièces |
| 11521160 | 0,5 à 1 kDa | Orange | 50 mm | 12 pièces |
| 11541170 | 20 kDa | Rouge | 100 mm | 12 pièces |
| 11521170 | 3,5 à 5 kDa | Noir | 100 mm | 12 pièces |
| 11531180 | 20 kDa | Rouge | 160 mm | 12 pièces |
| 11837271 | 8 à 10 kDa | Jaune | 100 mm | 12 pièces |
| 11827271 | 3,5 à 5 kDa | Noir | 160 mm | 12 pièces |
| 11551180 | 100 kDa | Bleu | 160 mm | 12 pièces |
-
359.92€
184.00€ / 12 pièces
Économisez 175.92€
48% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
Prêt à l’emploi et jetable, Float-A-Lyzer Le G2 intègre un tube à membrane en ester de cellulose de qualité biotech (CE) dans un dispositif de dialyse pré-assemblage qui est facile à utiliser et qui offre une commodité ultime pour la dialyse à petit volume (1 à 10 ml)
Disponible en volumes de 1 mL, 5 mL et 10 mL. Le bouchon à vis refermable est codé par couleur pour 9 MWCO disponibles et offre un accès ouvert pour un chargement facile et une récupération totale de l'échantillon avec une pipette jetable (incluse pour les formats 5 mL et 10 mL). L’anneau flottant (inclus) assure la flottabilité pour optimiser l’efficacité de la dialyse.
- Manipulation et protection contre les fuites supérieures
- Bouchon à vis et pipette refermables pour un chargement facile et une récupération totale
- Membrane avec un degré de pureté maximal, pas de métaux lourds et de sulfures
- Minimise la dilution spécifique du volume
- 9 MWCO allant de 100 à 1 000 000 Daltons
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de dialyse Float-A-Lyzer G2 |
| MWCO | 300 kd |
| Membrane | Ester de cellulose |
| Matériau | Polypropylène |
| Diamètre (impériale) de la membrane | 0,39 po |
| Diamètre (impériale) supérieur | 0,9 po |
| Diamètre (métrique) de la membrane | 10 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 23 mm |
| Longueur (impériale) | 1,9 po |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Code couleur | Ambré |
| Contenus des kits | Pipette jetable pour volumes de 5 à 10 ml, anneau flottant |
| Quantité | 12/boîte |
| À utiliser avec (application) | Dispositifs de dialyse de laboratoire prêts à l’emploi, membrane avec un degré de pureté maximal, caractéristiques de manipulation supérieures et meilleure étanchéité, capacité de récupération des échantillons de 95 à 98 %, parfaits pour la dialyse des protéines électroéluées ou des fractions chromatographiques |
| Afficher plus Afficher moins |