Learn More
Spectrum™ Tubulure à membrane de dialyse RC 3 Spectra/Por™, 3500 Dalton MWCO
Code produit 10142634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
11,5 mm
34 mm
29 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
10142634 29 mm 1 pièce
11425859 11,5 mm 1 pièce
11435859 34 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10142634 Fournisseur Spectrum™ Code fournisseur 132724
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage
Fournis sous forme de tubulure à largeur plate ou de feuilles plates pouvant être pliées pour s’adapter à divers appareils de dialyse de type entonnoir. Membranes en cellulose naturelle régénérée pure avec seuil de rétention des molécules de 1000 à 50 000 daltons.
  • Transparent et flexible
  • Les composés à faible poids moléculaire dans des solutions aqueuses se diffusent par membrane
  • Les poids moléculaires plus élevés, tels que les protéines et les bactéries, sont conservés par membrane
  • Le glycérol préserve la membrane et doit être retiré avant utilisation
  • Feuilles plates et disques disponibles pour une utilisation avec des appareils de dialyse
Ne pas nouer de nœuds dans la tubulure ; utiliser des bouchons
Spécification
Type de produit Tubulure de dialyse Spectra / Por 3
MWCO 3,5 kDa
Matériau Cellulose régénérée
Format Tubing
Diamètre (métrique) 29 mm
Diamètre (impériale) 1,77 in
Longueur (impériale) 49,2 ft
Longueur (métrique) 15 m
Formule Contient de la glycérine comme humectant
Plage de températures (impériale) 39,2°F à 249,8°F
Plage de températures (métrique) 4°C à 121°C
Quantité Pièce
À utiliser avec (application) Idéal pour la séparation moléculaire, les études sur la liaison protéinique, l’élimination d’électrolytes, le dessalage