Learn More
Descripción
- Replacement spare part to the original protection plate if any pits or scratches occur
- For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly
- Replace worn out or damaged parts
- Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparent |
| For Use With (Equipment) | Inner Shield |
| Includes | Marked 117 x 77 |
| Product Type | Cover Plate |
| Quantity | 5/Pk. |
| Style | 9100X |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?