Learn More
3M™ Distributeur pour kit de contrôle des déversements chimiques
Code produit 12312469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 L
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12312469 1,5 L 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12312469 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100090373
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour une intervention rapide lors de l’endiguement et du nettoyage des déversements de produits chimiques. Le distributeur pour kit de contrôle des déversements chimiques 3M™ contient 4 kits comprenant chacun 2 feuilles multiformat, des gants en nitrile, une pelle et une balayette et un sachet et des attaches pour la mise au rebut. Les distributeurs peuvent être fixés sur un mur ou une étagère.
Idéal pour réaliser une intervention rapide de confinement et de nettoyage des déversements chimiques.
  • Nettoyage des déversements, des égouttements et des fuites de produits chimiques dangereux
  • Adapté pour une utilisation avec la plupart des produits chimiques
  • Favorise la sécurité sur le site
  • Mise au rebut facile
  • Absorbe jusqu’à 1,5 L par kit.
  • Les distributeurs peuvent être installés au mur ou sur une étagère pour un accès immédiat dans les zones où des déversements sont possibles.
Le kit contient :
  • 4x kits de contrôle des déversements jetables, avec distributeur
  • 2 x feuilles multiformat
  • Gants en nitrile
  • Pelle et balayette
  • Sachet et attaches pour la mise au rebut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1,5 L
Type Distributeur pour kit de contrôle des déversements
Comprend 4 kit de contrôle des déversements jetables avec distributeur, 2 feuilles multiformat ; une paire de gants en nitrile, ramasse-poussière et brosse, sachet et attache jetables.
Quantité d’emballage 1 de chaque