Learn More
Buerkle™ Ensemble de plateaux de laboratoire pour bac de déversement
Code produit 11931651 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Ensemble de 4 plateaux imbriqués
Ensemble de 6 plateaux imbriqués
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
11931651 Ensemble de 4 plateaux imbriqués -
11941651 Ensemble de 6 plateaux imbriqués 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11931651 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42010095
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez l’ensemble de plateaux en PP à emboîter Buerkle™ dans votre laboratoire. Cet ensemble de plateaux ne convient pas aux armoires à température contrôlée ni aux lave-vaisselles et résiste à des températures allant jusqu’à +60°C (brièvement
  • Disponibles en lots de 4 ou 6 plateaux
  • Polypropylène, blanc
  • Fabriqués par moulage par injection
  • Les plateaux peuvent être emboîtés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 L
Dimensions (L x l x H) 180 x 230 x 42 mm, 250 x 310 x 65 mm, 310 x 370 x 75 mm, 420 x 520 x 120 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 120 mm, 42 mm, 65 mm, 75 mm
Longueur (métrique) 180 mm, 250 mm, 310 mm, 420 mm
Matériau Polypropylène
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 230 mm, 310 mm, 370 mm, 520 mm
Comprend Ensemble de 4 plateaux imbriqués
Longueur (impériale) 12,2 po, 16,53 po, 7,08 po, 9,84 po.
Hauteur (impériale) 1,65 po, 2,55 po, 2,95 po, 4,72 po.
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 12,2 po, 14,56 po, 20,47 po, 9,05 po.
Autoclavable Non autoclavable