Learn More
Buerkle™ Plateau de rétention de laboratoire
Code produit 10028320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
3 l
5 l
10 L
21 L
39 l
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10028320 3 l 1 pièce
10130501 1 l 1 pièce
10221771 5 l 1 pièce
10129880 10 L 1 pièce
10404121 21 L 1 pièce
10363511 39 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10028320 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 42011824
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Convient aux substances agressives dangereuses pour l’environnement, les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires. Les plateaux de rétention de laboratoire Buerkle™ peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion.
Ces plateaux de laboratoire sont pratiques et polyvalents. Ils peuvent être imbriqués lorsqu’ils sont vides et sont durables, incassables et résistants à la flexion. Convient également comme plateau de rétention pour substances agressives dangereuses pour l’environnement, pour les travaux de laboratoire, comme plateau de gravure, porte-instruments, plateau de médicaments, outil de développement photographique, plateau de présentation des échantillons ou des denrées alimentaires.
  • Polypropylène, blanc
  • Fabriqués par moulage par injection, et non par emboutissage profond
  • Les plateaux peuvent être emboîtés
  • Ne conviennent pas aux armoires à température contrôlée ou aux lave-vaisselles
  • Résistant aux températures jusqu'à +60 °C (brièvement jusqu'à +80 °C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 l
Dimensions (L x l) 190 x 250 mm (base)
Dimensions (L x l x H) 250 x 310 x 65 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 65 mm (bord extérieur)
Longueur (métrique) 180 mm (base intérieure), 190 mm (base extérieure), 250 mm (bordure extérieure)
Matériau Polypropylène
Type Plateau de laboratoire
Largeur (métrique) 240 mm (base intérieure), 250 mm (base extérieure), 310 mm (bordure extérieure)
Forme Rectangulaires
Autoclavable Non autoclavable